Principaux documents
ENA428683471
Enamine
2-hydroxybutanimidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,1-diaminobutan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(7)4(5)6;/h4H,2,5-6H2,1H3;1H
Clé InChI
KQQSIIOYLIEKOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185436
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185436