ENA428074374
Enamine
7-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Réf. du fournisseur: EN300-181873-100MG
380.40 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-181873-100MG
380.40 CHF
Pf
129-131
Iupac Name
7-chloro-N-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2S/c1-10-8-11-6-4-2-3-5(9)7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
QTCLZYBMLMPNOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181873