ENA428072414
Enamine
4-tert-butyl-2-methyl-1,3-thiazole-5-sulfonamide
Réf. du fournisseur: EN300-173818-100MG
468.80 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-173818-100MG
468.80 CHF
Iupac Name
4-(tert-butyl)-2-methylthiazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O2S2/c1-5-10-6(8(2,3)4)7(13-5)14(9,11)12/h1-4H3,(H2,9,11,12)
Clé InChI
NZDDLDNSGUWNRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173818