Documents
ENA428072381
Enamine
2-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-2-12-7-8(5-11-12)9-6-10-3-4-13-9/h5,7,9-10H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
NNXXVEMRVABLIR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158805
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158805