Documents
ENA423209851
Enamine
2-{1-[(6-amino-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)methyl]cyclopropyl}acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.32
Numéro MDL:
Iupac Name
{1-[(6-amino-2-oxo-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinyl)methyl]cyclopropyl}acetonitrile
Inchi Code
1S/C15H17N3O/c16-8-7-15(5-6-15)10-18-13-3-2-12(17)9-11(13)1-4-14(18)19/h2-3,9H,1,4-7,10,17H2
Clé InChI
PPCNEOXSAINMLL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171601
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171601