Principaux documents
ENA423209743
Enamine
5-propyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
100 MG
163.30 CHF
250 MG
214.00 CHF
500 MG
362.20 CHF
1 G
485.70 CHF
2.5 G
908.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-171176-100MG
163.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
163.30 CHF
250 MG
214.00 CHF
500 MG
362.20 CHF
1 G
485.70 CHF
2.5 G
908.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-171176-100MG
163.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-propyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H10N4O/c1-2-3-6-4-7(13)12-8(11-6)9-5-10-12/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
KZPRAIXAZRGXPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171176
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171176