Principaux documents
ENA423209463
Enamine
adamantane-1-carbothioamide
100 MG
146.40 CHF
250 MG
188.00 CHF
500 MG
315.40 CHF
1 G
432.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-170088-100MG
146.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
146.40 CHF
250 MG
188.00 CHF
500 MG
315.40 CHF
1 G
432.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-170088-100MG
146.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-adamantanecarbothioamide
Inchi Code
1S/C11H17NS/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H2,12,13)
Clé InChI
ONLDDZWBSCSPTI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170088
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170088