Documents
ENA423200196
Enamine
[1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.19
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Inchi Code
1S/C10H9FN2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-6-5-8(7-14)12-13/h1-6,14H,7H2
Clé InChI
FZOOJFYRSITVFT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157205
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157205