Principaux documents
ENA423200054
Enamine
1-(2-methylpropyl)piperazin-2-one
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-154203-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
126.90 CHF
250 MG
159.40 CHF
500 MG
260.80 CHF
1 G
362.20 CHF
2.5 G
666.40 CHF
5 G
964.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-154203-100MG
126.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-isobutyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-7(2)6-10-4-3-9-5-8(10)11/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
YULBVDIZTAMXKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154203
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154203