Principaux documents
ENA423199848
Enamine
methyl 3-(5-hydroxy-3-methyl-1,2-oxazol-4-yl)propanoate
100 MG
173.70 CHF
250 MG
229.60 CHF
500 MG
397.30 CHF
1 G
520.80 CHF
2.5 G
977.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-155518-100MG
173.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
173.70 CHF
250 MG
229.60 CHF
500 MG
397.30 CHF
1 G
520.80 CHF
2.5 G
977.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-155518-100MG
173.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(5-hydroxy-3-methylisoxazol-4-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H11NO4/c1-5-6(8(11)13-9-5)3-4-7(10)12-2/h11H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ZURHRGPLHTWAHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155518
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155518