Principaux documents
ENA413172479
Enamine
3-chloro-4-(difluoromethoxy)aniline
100 MG
115.20 CHF
250 MG
145.10 CHF
500 MG
202.30 CHF
1 G
246.50 CHF
2.5 G
368.70 CHF
5 G
572.80 CHF
10 G
981.00 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-34051-100MG
115.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
115.20 CHF
250 MG
145.10 CHF
500 MG
202.30 CHF
1 G
246.50 CHF
2.5 G
368.70 CHF
5 G
572.80 CHF
10 G
981.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-34051-100MG
115.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-4-(difluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H6ClF2NO/c8-5-3-4(11)1-2-6(5)12-7(9)10/h1-3,7H,11H2
Clé InChI
SECIIRUYYUOYEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34051
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34051