Documents
ENA413171963
Enamine
3-methyl-3-phenylcyclopentan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-3-phenylcyclopentan-1-one
Inchi Code
1S/C12H14O/c1-12(8-7-11(13)9-12)10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-9H2,1H3
Clé InChI
RGOAWKBPBSKZML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156721
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156721