Principaux documents
ENA413171462
Enamine
4-(2,2-diethoxyethyl)benzonitrile
100 MG
376.50 CHF
250 MG
518.20 CHF
500 MG
788.60 CHF
1 G
999.20 CHF
2.5 G
1 914.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-156052-100MG
376.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
376.50 CHF
250 MG
518.20 CHF
500 MG
788.60 CHF
1 G
999.20 CHF
2.5 G
1 914.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-156052-100MG
376.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2,2-diethoxyethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-3-15-13(16-4-2)9-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
YYXWJEFOWJNWJR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156052
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156052