Documents
ENA413166444
Enamine
2-(1-methylazetidin-3-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-methylazetidin-3-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-6(5-8)2-3-7/h6H,2-5,7H2,1H3
Clé InChI
YGSQGWLRGUDBKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141678