Principaux documents
ENA413165917
Enamine
tert-butyl N-(2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)carbamate
100 MG
376.50 CHF
250 MG
518.20 CHF
500 MG
788.60 CHF
1 G
999.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-141290-100MG
376.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
376.50 CHF
250 MG
518.20 CHF
500 MG
788.60 CHF
1 G
999.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-141290-100MG
376.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2S/c1-6-8-12-7(2)9(16-8)13-10(14)15-11(3,4)5/h6H2,1-5H3,(H,13,14)
Clé InChI
NXORJPOEGFGNGQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141290
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141290