ENA413165464
Enamine
N-methoxy-N-methyloxolane-3-carboxamide
Réf. du fournisseur: EN300-138233-100MG
207.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-138233-100MG
207.50 CHF
Iupac Name
N-methoxy-N-methyltetrahydro-3-furancarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-8(10-2)7(9)6-3-4-11-5-6/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
DKBCSKRFSZEHFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138233