Principaux documents
ENA410542701
Enamine
1-(3-bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
100 MG
189.30 CHF
250 MG
250.40 CHF
500 MG
368.70 CHF
1 G
459.70 CHF
2.5 G
773.00 CHF
5 G
1 295.60 CHF
10 G
2 340.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-137363-100MG
189.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
189.30 CHF
250 MG
250.40 CHF
500 MG
368.70 CHF
1 G
459.70 CHF
2.5 G
773.00 CHF
5 G
1 295.60 CHF
10 G
2 340.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-137363-100MG
189.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromopropyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12,13)14/h1,3,5,7H,2,4,6H2
Clé InChI
IQLGEKQZDZVBKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137363
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137363