Principaux documents
ENA410542470
Enamine
5-amino-6-methylpyridine-2-carboxamide
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-120843-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-120843-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-6-methyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-4-5(8)2-3-6(10-4)7(9)11/h2-3H,8H2,1H3,(H2,9,11)
Clé InChI
LPDJXUUDOSPDTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120843
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120843