ENA408615411
Enamine
1-(azetidin-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-136080-50MG
384.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-136080-50MG
384.30 CHF
Iupac Name
1-(azetidin-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N5O.ClH/c7-6(12)5-3-11(10-9-5)4-1-8-2-4;/h3-4,8H,1-2H2,(H2,7,12);1H
Clé InChI
LGQZTNWLLSENJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136080