Principaux documents
ENA405194792
Enamine
1-ethylpiperazin-2-one
100 MG
89.20 CHF
250 MG
108.70 CHF
500 MG
143.80 CHF
1 G
172.40 CHF
2.5 G
318.00 CHF
5 G
562.40 CHF
10 G
1 030.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-135078-100MG
89.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
89.20 CHF
250 MG
108.70 CHF
500 MG
143.80 CHF
1 G
172.40 CHF
2.5 G
318.00 CHF
5 G
562.40 CHF
10 G
1 030.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-135078-100MG
89.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-2-8-4-3-7-5-6(8)9/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
SCGAVZGSIVHGPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135078
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135078