Principaux documents
ENA402267664
Enamine
1-[(3,5-dichlorophenyl)methyl]piperidin-4-amine
100 MG
376.50 CHF
250 MG
518.20 CHF
500 MG
788.60 CHF
1 G
999.20 CHF
2.5 G
1 914.40 CHF
5 G
2 811.40 CHF
10 G
4 149.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-132391-100MG
376.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
376.50 CHF
250 MG
518.20 CHF
500 MG
788.60 CHF
1 G
999.20 CHF
2.5 G
1 914.40 CHF
5 G
2 811.40 CHF
10 G
4 149.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-132391-100MG
376.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,5-dichlorobenzyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H16Cl2N2/c13-10-5-9(6-11(14)7-10)8-16-3-1-12(15)2-4-16/h5-7,12H,1-4,8,15H2
Clé InChI
PCGNHOFWOUARPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132391
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132391