Principaux documents
ENA402267225
Enamine
2-amino-N-ethyl-5-fluorobenzene-1-sulfonamide
100 MG
210.10 CHF
250 MG
280.30 CHF
500 MG
415.50 CHF
1 G
520.80 CHF
2.5 G
981.00 CHF
5 G
1 428.20 CHF
10 G
2 096.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-131109-100MG
210.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
210.10 CHF
250 MG
280.30 CHF
500 MG
415.50 CHF
1 G
520.80 CHF
2.5 G
981.00 CHF
5 G
1 428.20 CHF
10 G
2 096.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-131109-100MG
210.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-ethyl-5-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11FN2O2S/c1-2-11-14(12,13)8-5-6(9)3-4-7(8)10/h3-5,11H,2,10H2,1H3
Clé InChI
DZLOYRBUNGDYHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131109
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131109