ENA402267155
Enamine
6-amino-N-tert-butylpyridine-3-sulfonamide
Réf. du fournisseur: EN300-130932-100MG
232.20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-130932-100MG
232.20 CHF
Iupac Name
6-amino-N-(tert-butyl)-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H15N3O2S/c1-9(2,3)12-15(13,14)7-4-5-8(10)11-6-7/h4-6,12H,1-3H3,(H2,10,11)
Clé InChI
HPDHKHFOADQBPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130932