Principaux documents
ENA394768067
Enamine
N'-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboximidamide
100 MG
380.40 CHF
250 MG
527.30 CHF
500 MG
802.90 CHF
1 G
1 017.40 CHF
2.5 G
1 949.50 CHF
5 G
2 863.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-130016-100MG
380.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
380.40 CHF
250 MG
527.30 CHF
500 MG
802.90 CHF
1 G
1 017.40 CHF
2.5 G
1 949.50 CHF
5 G
2 863.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-130016-100MG
380.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N'-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c12-11(13-14)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7,12H2
Clé InChI
WSZMWCRLDQDQFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130016
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130016