Principaux documents
ENA388700895
Enamine
1,1,1-trifluoro-2-phenylpropan-2-amine
100 MG
380.40 CHF
250 MG
527.30 CHF
500 MG
802.90 CHF
1 G
1 017.40 CHF
2.5 G
1 949.50 CHF
5 G
2 863.40 CHF
10 G
4 224.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-59661-100MG
380.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
380.40 CHF
250 MG
527.30 CHF
500 MG
802.90 CHF
1 G
1 017.40 CHF
2.5 G
1 949.50 CHF
5 G
2 863.40 CHF
10 G
4 224.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-59661-100MG
380.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-2-phenyl-2-propanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3N/c1-8(13,9(10,11)12)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,13H2,1H3
Clé InChI
ZNBISFMWGMZMEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59661
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59661