Principaux documents
ENA388700244
Enamine
5-methanesulfonamidopyridine-3-carboxylic acid
100 MG
380.40 CHF
250 MG
527.30 CHF
500 MG
802.90 CHF
1 G
1 017.40 CHF
2.5 G
1 949.50 CHF
5 G
2 863.40 CHF
10 G
4 224.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-123962-100MG
380.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
380.40 CHF
250 MG
527.30 CHF
500 MG
802.90 CHF
1 G
1 017.40 CHF
2.5 G
1 949.50 CHF
5 G
2 863.40 CHF
10 G
4 224.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-123962-100MG
380.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-[(methylsulfonyl)amino]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O4S/c1-14(12,13)9-6-2-5(7(10)11)3-8-4-6/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
PATBQOMKTKWBPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123962
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123962