Documents
ENA388700177
Enamine
3-tert-butyl-6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.79
Numéro MDL:
Iupac Name
3-tert-butyl-6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H20ClN/c1-16(2,3)10-4-6-14-12(8-10)13-9-11(17)5-7-15(13)18-14/h5,7,9-10,18H,4,6,8H2,1-3H3
Clé InChI
RZLRQRPFXZFMPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123827
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123827