Principaux documents
ENA388699834
Enamine
1-(3-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
112-113
Iupac Name
1-(3-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-8(12)10(14-3)9(5-7)13-2/h4-5,12H,1-3H3
Clé InChI
HACSOPAIMQVSTM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123099
Melting Point
112-113
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123099