Principaux documents
ENA388192368
Enamine
3-amino-1,1,1-trifluoropentan-2-ol hydrochloride
100 MG
329.70 CHF
50 MG
423.30 CHF
250 MG
450.60 CHF
500 MG
684.60 CHF
1 G
865.30 CHF
2.5 G
1 182.50 CHF
5 G
1 710.30 CHF
10 G
2 765.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-122903-100MG
329.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
329.70 CHF
50 MG
423.30 CHF
250 MG
450.60 CHF
500 MG
684.60 CHF
1 G
865.30 CHF
2.5 G
1 182.50 CHF
5 G
1 710.30 CHF
10 G
2 765.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.6
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-122903-100MG
329.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-1,1,1-trifluoro-2-pentanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10F3NO.ClH/c1-2-3(9)4(10)5(6,7)8;/h3-4,10H,2,9H2,1H3;1H
Clé InChI
IYBYWDKXHODWRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122903
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122903