Principaux documents
ENA388192034
Enamine
2-methyloxolan-3-amine
100 MG
276.40 CHF
250 MG
375.20 CHF
500 MG
565.00 CHF
1 G
711.90 CHF
2.5 G
974.50 CHF
5 G
1 412.60 CHF
10 G
2 288.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-121815-100MG
276.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
276.40 CHF
250 MG
375.20 CHF
500 MG
565.00 CHF
1 G
711.90 CHF
2.5 G
974.50 CHF
5 G
1 412.60 CHF
10 G
2 288.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-121815-100MG
276.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-2,5-anhydro-1,3,4-trideoxypentitol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4-5H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
OBFFLNVYKSXULV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121815