Principaux documents
ENA387772950
Enamine
4-(3-oxoprop-1-en-1-yl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Pf
136-138
Iupac Name
4-[(1E)-3-oxo-1-propenyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-8-10-5-3-9(4-6-10)2-1-7-12/h1-7H/b2-1+
Clé InChI
RYMCARXOHQPZAX-OWOJBTEDSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120420
Melting Point
136-138
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120420