Principaux documents
ENA387772335
Enamine
5-(3,4-difluorophenyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
100 MG
468.80 CHF
250 MG
648.20 CHF
500 MG
995.30 CHF
1 G
1 264.40 CHF
2.5 G
2 434.40 CHF
5 G
3 582.30 CHF
10 G
5 290.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-120091-100MG
468.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
468.80 CHF
250 MG
648.20 CHF
500 MG
995.30 CHF
1 G
1 264.40 CHF
2.5 G
2 434.40 CHF
5 G
3 582.30 CHF
10 G
5 290.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-120091-100MG
468.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(3,4-difluorophenyl)-3-pyrrolidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2NO.ClH/c11-8-2-1-6(3-9(8)12)10-4-7(14)5-13-10;/h1-3,7,10,13-14H,4-5H2;1H
Clé InChI
PFZOKPFCEFRZMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120091
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120091