Principaux documents
ENA379363913
Enamine
6-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
100 MG
344.00 CHF
250 MG
474.00 CHF
500 MG
719.70 CHF
1 G
909.50 CHF
2.5 G
1 741.50 CHF
5 G
2 556.60 CHF
10 G
3 768.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-117354-100MG
344.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
344.00 CHF
250 MG
474.00 CHF
500 MG
719.70 CHF
1 G
909.50 CHF
2.5 G
1 741.50 CHF
5 G
2 556.60 CHF
10 G
3 768.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-117354-100MG
344.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
162-163
Iupac Name
6-methoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-10-6-3-5-9-8(10)4-2-7-11(13)12-9/h3,5-6H,2,4,7H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
NEMWEYAZCVDHEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117354
Melting Point
162-163
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117354