Principaux documents
ENA379363557
Enamine
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
100 MG
388.20 CHF
250 MG
535.10 CHF
500 MG
817.20 CHF
1 G
1 034.30 CHF
2.5 G
1 985.90 CHF
5 G
2 915.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-117835-100MG
388.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
388.20 CHF
250 MG
535.10 CHF
500 MG
817.20 CHF
1 G
1 034.30 CHF
2.5 G
1 985.90 CHF
5 G
2 915.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.77
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-117835-100MG
388.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
221-224
Iupac Name
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO2.ClH/c1-17-13-6-8-15(9-7-13)18-14-4-2-12(3-5-14)10-11-16;/h2-9H,10-11,16H2,1H3;1H
Clé InChI
XXBIRCVTBMPSOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117835
Melting Point
221-224
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117835