Principaux documents
ENA375228163
Enamine
3-fluoro-4-(propane-2-sulfonamido)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.34
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-[(isopropylsulfonyl)amino]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13FN2O4S2/c1-6(2)18(15,16)12-9-4-3-7(5-8(9)10)17(11,13)14/h3-6,12H,1-2H3,(H2,11,13,14)
Clé InChI
LMDFTHXPUZRWEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116201
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116201