Documents
ENA375228096
Enamine
2-methyl-3-oxo-2-azatricyclo[6.3.1.0,4,12]dodeca-1(11),4(12),5,7,9-pentaene-9-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.72
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydrobenzo[cd]indole-6-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H8ClNO3S/c1-14-9-5-6-10(18(13,16)17)7-3-2-4-8(11(7)9)12(14)15/h2-6H,1H3
Clé InChI
QCMJKMULXRHZKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116077
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116077