Principaux documents
ENA375227327
Enamine
4-(3,4-dimethoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
100 MG
357.00 CHF
250 MG
490.90 CHF
500 MG
748.30 CHF
1 G
945.90 CHF
2.5 G
1 813.00 CHF
5 G
2 658.00 CHF
10 G
3 920.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-113694-100MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
357.00 CHF
250 MG
490.90 CHF
500 MG
748.30 CHF
1 G
945.90 CHF
2.5 G
1 813.00 CHF
5 G
2 658.00 CHF
10 G
3 920.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.77
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-113694-100MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3,4-dimethoxyphenyl)(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO3.ClH/c1-17-12-4-3-11(9-13(12)18-2)14(16)10-5-7-15-8-6-10;/h3-4,9-10,15H,5-8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KAZSCTNFLLYEES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113694
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113694