Principaux documents
ENA371178383
Enamine
[(3-bromobutyl)sulfanyl]benzene
100 MG
406.40 CHF
250 MG
562.40 CHF
500 MG
857.50 CHF
1 G
1 087.60 CHF
2.5 G
2 088.60 CHF
5 G
3 068.80 CHF
10 G
4 530.00 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-97292-100MG
406.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
406.40 CHF
250 MG
562.40 CHF
500 MG
857.50 CHF
1 G
1 087.60 CHF
2.5 G
2 088.60 CHF
5 G
3 068.80 CHF
10 G
4 530.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-97292-100MG
406.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[(3-bromobutyl)sulfanyl]benzene
Inchi Code
1S/C10H13BrS/c1-9(11)7-8-12-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3
Clé InChI
OSLOPHWGPPAUMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97292
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97292