Principaux documents
ENA371177451
Enamine
4-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzene-1-sulfonyl chloride hydrochloride
50 MG
354.40 CHF
100 MG
505.20 CHF
250 MG
701.50 CHF
500 MG
1 078.50 CHF
1 G
1 371.00 CHF
2.5 G
2 645.00 CHF
5 G
3 890.40 CHF
10 G
5 748.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-107385-50MG
354.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
354.40 CHF
100 MG
505.20 CHF
250 MG
701.50 CHF
500 MG
1 078.50 CHF
1 G
1 371.00 CHF
2.5 G
2 645.00 CHF
5 G
3 890.40 CHF
10 G
5 748.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-107385-50MG
354.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
172-174
Iupac Name
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzenesulfonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2S.ClH/c10-16(14,15)9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13;/h1-4,6-7H,5H2;1H
Clé InChI
BYHSRYRUTBWOQR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107385
Melting Point
172-174
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107385