Documents
ENA370562898
Enamine
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Inchi Code
1S/C10H13NS/c1-10(2)7-11-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-6,11H,7H2,1-2H3
Clé InChI
QYSQMZALWJWGLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104303
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104303