ENA369383537
Enamine
octahydroimidazolidino[1,5-a]piperazine-1,3-dione hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-99631-50MG
349.20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-99631-50MG
349.20 CHF
Pf
223-224
Iupac Name
tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine-1,3(2H,5H)-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c10-5-4-3-7-1-2-9(4)6(11)8-5;/h7,10H,1-3H2,(H,8,11);1H
Clé InChI
QQBVRZVRBCYESY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99631