Documents
ENA369382964
Enamine
3-ethylthiophene-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethyl-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H9NOS/c1-2-5-3-4-10-6(5)7(8)9/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
SKNSXXSGTWIJSL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103749
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103749