Principaux documents
ENA369382680
Enamine
methyl 3-amino-3-cyclopropylpropanoate hydrochloride
100 MG
444.10 CHF
250 MG
613.10 CHF
500 MG
940.70 CHF
1 G
1 194.20 CHF
2.5 G
2 296.60 CHF
5 G
3 376.90 CHF
10 G
4 987.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-104164-100MG
444.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
444.10 CHF
250 MG
613.10 CHF
500 MG
940.70 CHF
1 G
1 194.20 CHF
2.5 G
2 296.60 CHF
5 G
3 376.90 CHF
10 G
4 987.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-104164-100MG
444.10 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-amino-3-cyclopropylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-10-7(9)4-6(8)5-2-3-5;/h5-6H,2-4,8H2,1H3;1H
Clé InChI
FECZFNCUASNHQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104164
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104164