Principaux documents
ENA369382593
Enamine
1-{[4-(chloromethyl)phenyl]sulfanyl}-N,N-dimethylformamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.73
Numéro MDL:
Iupac Name
S-[4-(chloromethyl)phenyl] dimethylthiocarbamate
Inchi Code
1S/C10H12ClNOS/c1-12(2)10(13)14-9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Clé InChI
VUDFIGWPCWSQHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102592
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102592