Documents
ENA360886816
Enamine
3-amino-2-[(4-chlorophenyl)methyl]propan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-2-(4-chlorobenzyl)-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClNO.ClH/c11-10-3-1-8(2-4-10)5-9(6-12)7-13;/h1-4,9,13H,5-7,12H2;1H
Clé InChI
LWGBKISMCRHVJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97800
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97800