Documents
ENA341296594
Enamine
4-(4-nitrophenoxy)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-nitrophenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c14-13(15)9-1-3-10(4-2-9)16-11-5-7-12-8-6-11/h1-4,11-12H,5-8H2
Clé InChI
JAHDECSRUJTQCB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93860
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93860