Documents
ENA341294830
Enamine
2-methylmorpholine-4-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-morpholinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H10ClNO3S/c1-5-4-7(2-3-10-5)11(6,8)9/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
FYKOGVZTHAJLMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90511
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90511