Principaux documents
ENA341292620
Enamine
2-methyl-3-[(propan-2-yloxy)methyl]aniline
100 MG
332.30 CHF
250 MG
455.80 CHF
500 MG
692.40 CHF
1 G
875.70 CHF
2.5 G
1 672.60 CHF
5 G
2 452.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-87942-100MG
332.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
332.30 CHF
250 MG
455.80 CHF
500 MG
692.40 CHF
1 G
875.70 CHF
2.5 G
1 672.60 CHF
5 G
2 452.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-87942-100MG
332.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(isopropoxymethyl)-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-8(2)13-7-10-5-4-6-11(12)9(10)3/h4-6,8H,7,12H2,1-3H3
Clé InChI
VQKDSCWMZCIEGA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87942
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87942