Principaux documents
ENA336956391
Enamine
3-chloro-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]aniline
100 MG
177.60 CHF
250 MG
234.80 CHF
500 MG
344.00 CHF
1 G
428.50 CHF
2.5 G
796.40 CHF
5 G
1 157.80 CHF
10 G
1 696.00 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-85693-100MG
177.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
177.60 CHF
250 MG
234.80 CHF
500 MG
344.00 CHF
1 G
428.50 CHF
2.5 G
796.40 CHF
5 G
1 157.80 CHF
10 G
1 696.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.76
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-85693-100MG
177.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H12ClNS/c1-9-5-7-10(8-6-9)16-13-11(14)3-2-4-12(13)15/h2-8H,15H2,1H3
Clé InChI
SNUKATAODXKQMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85693
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85693