Documents
ENA333558897
Enamine
4-(3-nitrophenoxy)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-nitrophenyl 4-piperidinyl ether
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c14-13(15)9-2-1-3-11(8-9)16-10-4-6-12-7-5-10/h1-3,8,10,12H,4-7H2
Clé InChI
SUSNPUXOGNMBCZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82468
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82468